Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodononane ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Nonyl iodide

Stabilization: Stabilised with copper chip

I0493-25G
TCIAI0493-25GEA 66 EUR InStock
TCIAI0493-25G
1-Iodononane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Iodononane


Formule: C₉H₁₉I
MW: 254,15 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,3052 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00001107
Numéro CAS: 4282-42-2
EINECS: 224-286-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité