Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodododécane ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with copper chip

I0511-25G
TCIAI0511-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAI0511-25G
1-Iodododécane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Iodododécane


Formule: C₁₂H₂₅I
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,2015 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001088
Numéro CAS: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8792883c98349b3d4ae1ca2d6bd56c1e1121905e&vid=8792883c98349b3d4ae1ca2d6bd56c1e1121905e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité