Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methoxyphenylisothiocyanate

I0513-5G
TCIAI0513-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAI0513-5G
Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle


Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Point d'ébullition: 281°C
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011676
Numéro CAS: 2284-20-0
EINECS: 218-921-3
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4650ebcf78c86d5578e30c7f081f3d6306809859&vid=4650ebcf78c86d5578e30c7f081f3d6306809859&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité