Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutylmagnesium bromide 17% ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

I0517-250G
TCIAI0517-250GEA 158 EUR InStock
TCIAI0517-250G
Isobutylmagnesium bromide 17% ∼1 mol/L dans le THF
Isobutylmagnesium bromide


Formule: C₄H₉BrMg
MW: 161,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075126
Numéro CAS: 926-62-5
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 17.0 to 18.7 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité