Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropylmagnesium bromide 15% ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

I0518-250G
TCIAI0518-250GEA 134 EUR InStock
TCIAI0518-250G
Isopropylmagnesium bromide 15% ∼1 mol/L dans le THF
Isopropylmagnesium bromide


Formule: C₃H₇BrMg
Numéro MDL: MFCD00672110
Numéro CAS: 920-39-8
EINECS: 213-056-8
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ffca81455882452ef8e1d522d745edcd7eaf7dd&vid=9ffca81455882452ef8e1d522d745edcd7eaf7dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 15.0 to 16.5 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité