Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2-bromophényle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0523-5G
TCIAI0523-5GEA 55 EUR InStock
TCIAI0523-5G
Isothiocyanate de 2-bromophényle ≥97.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2-bromophényle


Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004799
Numéro CAS: 13037-60-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50631c166e5613900415246b515cbfb7dd1ee237&vid=50631c166e5613900415246b515cbfb7dd1ee237&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité