Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 3-bromophényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0524-5G
TCIAI0524-5GEA 107 EUR InStock
TCIAI0524-5G
Isothiocyanate de 3-bromophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 3-bromophényle


Formule: C₇H₄BrNS
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00004803
Numéro CAS: 2131-59-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité