Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 3-fluorophényle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0554-5G
TCIAI0554-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAI0554-5G
Isocyanate de 3-fluorophényle ≥97.0% (par GC)
Isocyanate de 3-fluorophényle


Formule: C₇H₄FNO
Point d'ébullition: 69°C
Densité: 1,201 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002015
Numéro CAS: 404-71-7
EINECS: 206-966-1
ONU: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b402d1a939c7fa714a2f78dc865a70434616451e&vid=b402d1a939c7fa714a2f78dc865a70434616451e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité