Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodo-o-xylène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0560-25G
TCIAI0560-25GEA 113 EUR InStock
TCIAI0560-25G
4-Iodo-o-xylène ≥98.0% (par GC)
4-Iodo-o-xylène


Formule: C₈H₉I
Point d'ébullition: 232°C
Densité: 1,633 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040989
Numéro CAS: 31599-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1679f92fd794694699166f9872b732238b451f&vid=ab1679f92fd794694699166f9872b732238b451f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Brown clear liquid

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité