Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

I0564-5G
TCIAI0564-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAI0564-5G
Isocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Isocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle


Formule: C₇H₃ClN₂O₃
MW: 198,57 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037062
Numéro CAS: 40397-96-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=040461224874935dad861106341d0f21539f8ad9&vid=040461224874935dad861106341d0f21539f8ad9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Butylamine Method) min. 95.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité