Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Isopropyl-4-piperidone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

I0566-25G I0566-5G
TCIAI0566-25GEA 77 EUR InStock
TCIAI0566-25G TCIAI0566-5G
1-Isopropyl-4-piperidone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Isopropyl-4-piperidone


Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,22 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Numéro MDL: MFCD00038035
Numéro CAS: 5355-68-0
EINECS: 226-339-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0ec5b444bb7f9336fa1d23f2cd6c6ec0f369fc5&vid=b0ec5b444bb7f9336fa1d23f2cd6c6ec0f369fc5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité