Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I0574-25G
TCIAI0574-25GEA 102 EUR InStock
TCIAI0574-25G
2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle


Formule: C₉H₇NO₂S
MW: 193,23 g/mol
Point d'ébullition: 104 °C (1013 hPa)
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 126°C
Numéro MDL: MFCD00041062
Numéro CAS: 16024-82-1
EINECS: 240-164-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6208ae62771cd449b70c71e35140e20213e7e6f3&vid=6208ae62771cd449b70c71e35140e20213e7e6f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité