Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-4-Isopropylthiazolidine-2-thione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0575-1G
TCIAI0575-1GEA 197 EUR InStock
TCIAI0575-1G
(S)-4-Isopropylthiazolidine-2-thione ≥98.0% (par GC)
(S)-4-Isopropylthiazolidine-2-thione


Formule: C₆H₁₁NS₂
MW: 161,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844797
Numéro CAS: 76186-04-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -40.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité