Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R,R,R)-Triglycidyl isocyanurate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0580-1G
TCIAI0580-1GEA 109 EUR InStock
TCIAI0580-1G
(R,R,R)-Triglycidyl isocyanurate ≥98.0% (par GC)
(R,R,R)-Triglycidyl isocyanurate


Formule: C₁₂H₁₅N₃O₆
Numéro MDL: MFCD03844798
Numéro CAS: 240408-78-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b1e8528a1780671b095c21793fbe6c8114c27bc&vid=3b1e8528a1780671b095c21793fbe6c8114c27bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +12.0 deg (C=1, CH3CN (50%))

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité