Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-IAcide indoline-2-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I0589-1G
TCIAI0589-1GEA 113 EUR InStock
TCIAI0589-1G
(R)-(+)-IAcide indoline-2-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-(+)-IAcide indoline-2-carboxylique


Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792496
Numéro CAS: 98167-06-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8c94a17d5d5ba4082d6deca33b59b43126d4011&vid=e8c94a17d5d5ba4082d6deca33b59b43126d4011&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +114 to +117 deg (C=1, 2mol/L HCl)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité