Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyrylacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0592-25G
TCIAI0592-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAI0592-25G
Isobutyrylacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Isobutyrylacétate de méthyle


Formule: C₇H₁₂O₃
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00040499
Numéro CAS: 42558-54-3
EINECS: 418-900-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4b295e1d0d649303fe892872f6c7c5487d57c6f&vid=a4b295e1d0d649303fe892872f6c7c5487d57c6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité