Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropylthiophénol ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0596-25G
TCIAI0596-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAI0596-25G
4-Isopropylthiophénol ≥94.0% (par GC)
4-Isopropylthiophénol


Formule: C₉H₁₂S
MW: 152,26 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Densité: 1,009 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041505
Numéro CAS: 4946-14-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f79d6b79903ace36859c1f680d38a2df08feb21&vid=2f79d6b79903ace36859c1f680d38a2df08feb21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité