Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodo-2,6-xylénol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0600-5G
TCIAI0600-5GEA 148 EUR InStock
TCIAI0600-5G
4-Iodo-2,6-xylénol ≥97.0% (par GC)
4-Iodo-2,6-xylénol


Formule: C₈H₉IO
Numéro MDL: MFCD00094415
Numéro CAS: 10570-67-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc16410add4598987c0955cbfb5be0b8cda7d968&vid=dc16410add4598987c0955cbfb5be0b8cda7d968&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité