Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

epi-Inositol ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

I0628-200MG
TCIAI0628-200MGEA 127 EUR InStock
TCIAI0628-200MG
epi-Inositol ≥98.0% (par HPLC)
epi-Inositol


Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 304°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003863
Numéro CAS: 488-58-4
EINECS: 207-682-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité