1L-epi-2-Inosose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2L-2,3,4,6/5-Pentahydroxycyclohexanone
I0634-200MG
TCIAI0634-200MGEA 66 EUR InStock
TCIAI0634-200MG
1L-epi-2-Inosose ≥98.0% (par HPLC)
1L-epi-2-Inosose
Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038395
Numéro CAS: 33471-33-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.5 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité