Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octyl acrylate (mixture of branched chain isomers) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic acid Octyl ester

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

I0639-500ML
TCIAI0639-500MLEA 120 EUR InStock
TCIAI0639-500ML
Octyl acrylate (mixture of branched chain isomers) stabilisé
Octyl acrylate (mixture of branched chain isomers)


Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'éclair: 80°C
Numéro CAS: 90530-31-7
EINECS: 292-071-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) many component mixture

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité