Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Iodoindoline-2,3-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

I0640-5G
TCIAI0640-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAI0640-5G
5-Iodoindoline-2,3-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Iodoindoline-2,3-dione


Formule: C₈H₄INO₂
Numéro MDL: MFCD00016899
Numéro CAS: 20780-76-1
EINECS: 244-035-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7377003053502b27f77e0673311abba792311a01&vid=7377003053502b27f77e0673311abba792311a01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité