Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Indenyl)titanium(IV) trichloride ≥98.0% (P)(T)

Fournisseur: TCI
Danger

I0646-1G
TCIAI0646-1GEA 585 EUR InStock
TCIAI0646-1G
(Indenyl)titanium(IV) trichloride ≥98.0% (P)(T)
(Indenyl)titanium(IV) trichloride


Formule: C₉H₇Cl₃Ti
MW: 269,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269849
Numéro CAS: 84365-55-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (with ignition residue) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité