Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropylcyclopentane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0647-1G
TCIAI0647-1GEA 288 EUR InStock
TCIAI0647-1G
Isopropylcyclopentane ≥98.0% (par GC)
Isopropylcyclopentane


Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: –111.4 °C
Densité: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 3875-51-2
EINECS: 223-397-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86def21dc388b7d53582edd0b774070daf4ff801&vid=86def21dc388b7d53582edd0b774070daf4ff801&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité