Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3-hydroxy-4-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)anisole, 5-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, (3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)methanol

I0648-5G
TCIAI0648-5GEA 44 EUR InStock
TCIAI0648-5G
Alcool 3-hydroxy-4-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3-hydroxy-4-méthoxybenzylique


Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004644
Numéro CAS: 4383-06-6
EINECS: 224-489-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f1db7b9a3460c074cebc3c6217a33adcb52aff5&vid=5f1db7b9a3460c074cebc3c6217a33adcb52aff5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité