Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Isobutylthiazole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0652-5G
TCIAI0652-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAI0652-5G
2-Isobutylthiazole ≥97.0% (par GC)
2-Isobutylthiazole


Formule: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Densité: 0,9953 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00005334
Numéro CAS: 18640-74-9
EINECS: 242-470-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9ae3b09d93d45b1c98eb6d524709c5f0606d807&vid=f9ae3b09d93d45b1c98eb6d524709c5f0606d807&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité