Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Iodophenylboronic Acid Pinacol Ester, 1-Iodo-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene

I0653-1G
TCIAI0653-1GEA 174 EUR InStock
TCIAI0653-1G
2-(2-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2-(2-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane


Formule: C₁₂H₁₆BIO₂
MW: 329,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038529
Numéro CAS: 857934-82-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité