Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Isopropyl-3-(methoxycarbonyl)-2H-cyclohepta[b]furan-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0657-5G
TCIAI0657-5GEA 115 EUR InStock
TCIAI0657-5G
5-Isopropyl-3-(methoxycarbonyl)-2H-cyclohepta[b]furan-2-one ≥98.0% (par GC)
5-Isopropyl-3-(methoxycarbonyl)-2H-cyclohepta[b]furan-2-one


Formule: C₁₄H₁₄O₄
Numéro CAS: 99909-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité