Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Iodobenzonitrile

I0661-5G
TCIAI0661-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAI0661-5G
4-Iodobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Iodobenzonitrile


Formule: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…128 °C
Numéro MDL: MFCD00051310
Numéro CAS: 3058-39-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ce5c6094e08df79553ab2997e341a6f1091b56&vid=a7ce5c6094e08df79553ab2997e341a6f1091b56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité