Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I0664-25G
TCIAI0664-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAI0664-25G
Acide trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylique


Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD04004145
Numéro CAS: 7077-05-6
EINECS: 230-375-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a57279f5163fb843ba6a493166eeb4a116ac2a46&vid=a57279f5163fb843ba6a493166eeb4a116ac2a46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité