Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Iodo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene

I0694-1G
TCIAI0694-1GEA 130 EUR InStock
TCIAI0694-1G
3-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥93.0% (par GC)
3-Iodophenylsulphur pentafluoride


Formule: C₆H₄F₅IS
MW: 330,575 g/mol
Point d'ébullition: 57°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788513
Numéro CAS: 286947-67-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b6fe28e2a89c438b1d613c25c87fa60af175e13&vid=2b6fe28e2a89c438b1d613c25c87fa60af175e13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité