Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',3'-O-Isopropylidèneguanosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2',3'-o-Isopropylidene-Guanosine, 2-Amino-9-((3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)-1H-purin-6(9H)-one, 9-(2,3-O-Isopropylidene-beta-D-ribofuranosyl)guanine

I0703-5G
TCIAI0703-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAI0703-5G
2',3'-O-Isopropylidèneguanosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2',3'-O-Isopropylidèneguanosine


Formule: C₁₃H₁₇N₅O₅
MW: 323,31 g/mol
Point de fusion: 296°C
Numéro MDL: MFCD00057081
Numéro CAS: 362-76-5
EINECS: 206-651-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -68.0 to -73.0 deg (C=1, 0.1mol/L NaOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité