Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',3'-O-Isopropylidèneinosine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2′,3′-Isopropylideneinosine, 3'-O-Isopropylidene-6-hydroxy-6-deaminoadenosine, 9-((3aR,4R,6R,6aR)-6-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)-9H-purin-6-ol, 2,3-o-Isopropylidene-Inosine, 9-(2,3-O-Isopropylidene-beta-D-ribofuranosyl)hypoxanthine

I0704-5G
TCIAI0704-5GEA 66 EUR InStock
TCIAI0704-5G
2',3'-O-Isopropylidèneinosine ≥98.0% (par HPLC)
2',3'-O-Isopropylidèneinosine


Formule: C₁₃H₁₆N₄O₅
MW: 308,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038002
Numéro CAS: 2140-11-6
EINECS: 218-388-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -61.0 to -71.0 deg (C=0.8, Methanol)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité