Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Irinotecan hydrochloride trihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: CPT-11, Irinotecan HCl Trihydrate, (S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate hydrochloride trihydrate

I0714-100MG
TCIAI0714-100MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAI0714-100MG
Irinotecan hydrochloride trihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Irinotecan hydrochloride trihydrate


Formule: C₃₃H₃₈N₄O₆·HCl·3H₂O
MW: 677,19 g/mol (623,15 anhy)
Point d'ébullition: 257°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01765731
Numéro CAS: 136572-09-3
Merck Index: 14,05091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=1, methanol)
Water 7.0 to 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité