Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Isocupreidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (9S)-3ɑ,9-Epoxy-10,11-dihydrocinchonan-6'-ol, β-ICD

I0728-1G
TCIAI0728-1GEA 242 EUR InStock
TCIAI0728-1G
β-Isocupreidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
beta-Isocupreidine


Formule: C₁₉H₂₂N₂O₂
MW: 310,40 g/mol
Point de fusion: 259°C
Numéro CAS: 253430-48-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -16.0 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité