Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isobutyl-4,5-diméthyl-2,5-dihydro-1,3-thiazole (mélange d'isomères) ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Isobutyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline, 4,5-Dimethyl-2-isobutyl-3-thiazoline

I0737-25G
TCIAI0737-25GEA 116 EUR InStock
TCIAI0737-25G
2-Isobutyl-4,5-diméthyl-2,5-dihydro-1,3-thiazole (mélange d'isomères) ≥95.0% (par GC)
2-Isobutyl-4,5-diméthyl-2,5-dihydro-1,3-thiazole (mélange d'isomères)


Formule: C₉H₁₇NS
MW: 171,30 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD01680822
Numéro CAS: 65894-83-9
EINECS: 265-969-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité