Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Isopropényl-2-méthyl-2-vinyltétrahydrofurane (mélange d'isomères) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dehydroxylinalool Oxide

I0744-25G
TCIAI0744-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAI0744-25G
5-Isopropényl-2-méthyl-2-vinyltétrahydrofurane (mélange d'isomères) ≥97.0% (par GC)
5-Isopropényl-2-méthyl-2-vinyltétrahydrofurane (mélange d'isomères)


Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 55°C
Numéro MDL: MFCD00065422
Numéro CAS: 13679-86-2
EINECS: 237-184-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité