Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(4-Isopropyloxazolin-2-yl)ferrocene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

I0749-1G
TCIAI0749-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAI0749-1G
(S)-(4-Isopropyloxazolin-2-yl)ferrocene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(4-Isopropyloxazolin-2-yl)ferrocene


Formule: C₁₆H₁₉FeNO
MW: 297,18 g/mol
Numéro CAS: 162157-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e4802feba91c7822dbe8c6abfdcc68db03f282c&vid=6e5309ab2b4d68d0282f184bcc4847e53106e8e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -133.0 to -137.0 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité