Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde, 3-Formylimidazo[1,5-a]pyridine

I0754-1G
TCIAI0754-1GEA 173 EUR InStock
TCIAI0754-1G
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde


Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD08752619
Numéro CAS: 56671-66-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité