Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(Isopropylamino)pentanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(Isopropylamino)pentan-1-ol

I0757-1G
TCIAI0757-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAI0757-1G
5-(Isopropylamino)pentanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-(Isopropylamino)pentanol


Formule: C₈H₁₉NO
MW: 145,25 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD14708174
Numéro CAS: 40447-21-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité