Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodophényle trifluorométhanesulfonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Iodophenyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic Acid 2-Iodophenyl Ester

I0770-5G
TCIAI0770-5GEA 181 EUR InStock
TCIAI0770-5G
2-Iodophényle trifluorométhanesulfonate ≥98.0% (par GC)
2-Iodophényle trifluorométhanesulfonate


Formule: C₇H₄F₃IO₃S
MW: 352,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784326
Numéro CAS: 129112-26-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité