Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodo-4',4''-dimethoxytriphenylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Iodo-N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline

I0776-1G
TCIAI0776-1GEA 231 EUR InStock
TCIAI0776-1G
4-Iodo-4',4''-dimethoxytriphenylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Iodo-4',4''-dimethoxytriphenylamine


Formule: C₂₀H₁₈INO₂
MW: 431,27 g/mol
Numéro CAS: 201802-15-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité