Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0780-5G
TCIAI0780-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAI0780-5G
4-Isopropylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
4-Isopropylcyclohexanol


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00043476
Numéro CAS: 4621-04-9
EINECS: 225-035-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2764c16fc44b896d9111cc829a7b6ebec92e36da&vid=1bb3b95967f19451a6128e1c0c0337cc6a7de57a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité