Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-4-Isopropylcyclohexanol ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0782-1G
TCIAI0782-1GEA 357 EUR InStock
TCIAI0782-1G
trans-4-Isopropylcyclohexanol ≥93.0% (par GC)
trans-4-Isopropylcyclohexanol


Formule: C₉H₁₈O
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: 6°C
Densité: 0.92
Numéro CAS: 15890-36-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité