Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl-2,2-dihydroxyacetate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl Ester, L-Menthyl Glyoxylate Hydrate, (-)-Menthyl 2,2-Dihydroxyacetate, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate

I0790-25G
TCIAI0790-25GEA 115 EUR InStock
TCIAI0790-25G
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl-2,2-dihydroxyacetate ≥98.0% (par GC)
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl-2,2-dihydroxyacetate


Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792503
Numéro CAS: 111969-64-3
EINECS: 416-810-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -72.0 to -76.0 deg (C=1, methanol)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité