Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R,R)-(+)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R,R)-(+)-2,2-Bis(4-tert-butyl-2-oxazolin-2-yl)propane, (R,R)-(+)-2,2'-(Dimethylmethylene)bis(4-tert-butyl-2-oxazoline), (4R,4'R)-2,2'-(Propane-2,2-diyl)bis(4-(tert-butyl)-4,5-dihydrooxazole)

I0795-100MG
TCIAI0795-100MGEA 208 EUR InStock
TCIAI0795-100MG
(R,R)-(+)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) ≥98.0% (par GC)
(R,R)-(+)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)


Formule: C₁₇H₃₀N₂O₂
MW: 294,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368371
Numéro CAS: 131833-97-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +112.0 to +123.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité