Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-4-Isopropyl-3-(1-naphthylmethyl)-2,5,5-triphenyl-1,3,2-oxazaborolidine ∼6% ∼0.1 mol/L dans le toluène

Fournisseur: TCI
Danger

I0801-10ML
TCIAI0801-10MLEA 175 EUR InStock
TCIAI0801-10ML
(S)-4-Isopropyl-3-(1-naphthylmethyl)-2,5,5-triphenyl-1,3,2-oxazaborolidine ∼6% ∼0.1 mol/L dans le toluène
(S)-4-Isopropyl-3-(1-naphthylmethyl)-2,5,5-triphenyl-1,3,2-oxazaborolidine


Formule: C₃₄H₃₂BNO
MW: 481,45 g/mol
Numéro CAS: 850661-66-4
ONU: 1294
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb89cb107e5e8a48d4d4ca3f805685b5b3e4a0ce&vid=5fc678beb8ff3c88b4cd86b993ce28e71bf8cdb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (HNMR) 5.0 to 8.0 w/w%
Functionality test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité