Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Isopropoxybenzeneboronic acid

I0806-5G
TCIAI0806-5GEA 206 EUR InStock
TCIAI0806-5G
4-Isopropoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Isopropoxyphenylboronic acid


Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427051
Numéro CAS: 153624-46-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7027b7a7d548aa49b5415c31e61661caf01cab72&vid=7027b7a7d548aa49b5415c31e61661caf01cab72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité