Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R,R)-2-Iodo-1,3-bis[1-(mesitylcarbamoyl)ethoxy]benzene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R,R)-2-Iodo-1,3-bis[1-(2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)ethoxy]benzene

I0807-200MG
TCIAI0807-200MGEA 106 EUR InStock
TCIAI0807-200MG
(R,R)-2-Iodo-1,3-bis[1-(mesitylcarbamoyl)ethoxy]benzene ≥98.0% (par HPLC)
(R,R)-2-Iodo-1,3-bis[1-(mesitylcarbamoyl)ethoxy]benzene


Formule: C₃₀H₃₅IN₂O₄
MW: 614,52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1226896-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité