Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocytosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I0814-5G
TCIAI0814-5GEA 278 EUR InStock
TCIAI0814-5G
Isocytosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isocytosine


Formule: C₄H₅N₃O
Numéro MDL: MFCD00057557
Numéro CAS: 108-53-2
EINECS: 203-592-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c77d8371031bc5ada6f8842df803a383bd6e0f5&vid=4c77d8371031bc5ada6f8842df803a383bd6e0f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité